Learn More
Platin-Iridium-Gaze, 150 Mesh aus Drahtgeflecht mit 0,043 mm (0,0017 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375237
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11375237 25 x 25 mm 1 Stück
11410351 50 x 50 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11375237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040934.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Filtration, Elektroden
Filtration, Elektroden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium gauze
Namenshinweis Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Ir; 90:10 wt%
Menge 25 x 25 mm
Netzgröße 150 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Drahtgewebe
MDL-Nummer MFCD02091683