Learn More
Platin-Iridium-Gaze, 150 Mesh aus Drahtgeflecht mit 0,043 mm (0,0017 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410351
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11410351
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040934.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Filtration, Elektroden
Filtration, Elektroden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium gauze
Namenshinweis Woven from 0.043mm (0.0017 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Ir; 90:10 wt%
Menge 50 x 50 mm
Netzgröße 150 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Drahtgewebe
MDL-Nummer MFCD02091683