Learn More
Platin-Iridium-Draht, 0.127 mm (0.005 in.) Durchmesser, gebunden, 99.9 % (Metallbasis ohne Edelmetalle), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058683
Change view
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
50 Zentimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11364658 10 cm -
11374658 50 cm 50 Zentimeter
2 options
Artikelnummer. 11364658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043019.BS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vacuum evaporation deposition, scanning and tunneling microscopy, corrosion resistant electrodes.Platinum-iridium wire is used in platinum jewellery, particularly watch cases. They have been used for spinnerets in the manufacture of synthetic fibres, in metrology and alloy is fabrication of metal microelectrodes. It is used in electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Pt/Ir alloy has been used in mechanical and electrochemical devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Vakuumaufdampfung, Scanning- und Tunnelmikroskopie, korrosionsbeständige Elektroden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium wire
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Ir; 90:10 wt%
Menge 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.03g/10cm
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Edelmetalle)
MDL-Nummer MFCD02091683
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and acid.
Reinheit (%) 99.9%