Learn More
Platin-Iridium-Draht, 0.152 mm (0.006 in.) Durchmesser, hart, 99.9 % (Metallbasis ohne Edelmetalle), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Unit Size:
10 Zentimeter
50 Zentimeter
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Platinum Iridium wire |
| Namenshinweis | 0.152mm (0.006 in.) dia., Hard |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Pt:Ir; 80:20 wt% |
| Menge | 50 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈0.04g/10cm |
| Form | Draht |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Edelmetalle) |
| MDL-Nummer | MFCD02091683 |
| Reinheit (%) | 99.9% |