Learn More
Platindraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) im Durchmesser, hart, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386757
Change view
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11386757 10 cm 10 Zentimeter
11396757 50 cm -
2 options
Artikelnummer. 11386757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010054.BS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Iridium wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Ir; 80:20 wt%
Menge 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.44g/10cm
Form Draht
MDL-Nummer MFCD02091683
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water