Learn More
Platin(IV)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-222030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10371004
Marke: Thermo Scientific Acros 195402500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13454-96-1 | Cl4Pt | 336.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13454-96-1
Summenformel Cl4Pt
Molekulargewicht (g/mol) 336.88
MDL-Nummer MFCD00011182
InChI-Schlüssel FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Synonym platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4
PubChem CID 26031
IUPAC-Name Tetrachlorplatin
SMILES Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(IV) chloride
Schmelzpunkt 370.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 250 mg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel PtCl4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 587g/L (25°C). Other solubilities: alcohol
Formelmasse 336.89
Reinheit (%) 99%