Learn More
Platin(IV)-chlorid, Premion™, ≥ 99.99 % (Metallbasis), min. 57 % Pt., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum (IV) chloride |
| Schmelzpunkt | 370°C (decomposition) |
| Farbe | Braun |
| Physikalische Form | Kristallin, löslich |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| UN-Nummer | UN2923 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol and insoluble in ether. |
| Formelmasse | 336.9 |
| Reinheit (%) | ≥99.99% |
| Mehr anzeigen |