Learn More
Platinum(IV)-Dioxid, rein, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Fläschchen
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 450°C |
| CAS | 1314-15-4 |
| Farbe | Braun |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | O2Pt |
| MDL-Nummer | MFCD00011184 |
| InChI-Schlüssel | YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Pt]=O |
| IUPAC-Name | dioxoplatinum |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Platinum(IV) oxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.