Learn More
Platin(IV)-iodid, 99.95 % (Metallbasis), Pt 27.3 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Platinum(IV) iodide |
| Schmelzpunkt | 130°C (decomposition) |
| Farbe | Schwarz |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.95% (metals basis) |
| Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water. Soluble in alcohol,acetone,alkali,HI,KI,liquid NH3 |
| Formelmasse | 702.7 |
| Aussehen | Black powder |
| Dichte | 6.06 |