Learn More
Platin(IV)-sulfid, Pt 74.8 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351509
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11351509 1 g 1 Gramm
11341509 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11351509
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013992.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12038-21-0 | PtS2 | 259.20 g/mol
Ultra high purity and high purity compositions of platinum sulfide improve both optical quality and usefulness as scientific standards.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12038-21-0
Summenformel PtS2
Molekulargewicht (g/mol) 259.20
MDL-Nummer MFCD00016293
InChI-Schlüssel RKNFJIIYAUSTJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym platinum iv sulfide, platinum sulfide, disulfanylideneplatinum, bis sulfanylidene platinum, dithioxoplatinum, platinum disulphide, acmc-20ajvg, platinum iv sulfide 1g, platinic sulfide,, platinum iv sulfide, pt
PubChem CID 82862
IUPAC-Name Bis(sulfanyliden)platin
SMILES S=[Pt]=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum(IV) sulfide
Schmelzpunkt 225°C to 250°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 259.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 74.8% min.