Learn More
Platin, nominal 20 % auf Karbonschwarz, HiSPEC™ 3000
Artikelnummer. 11328747
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11328747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035849.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-6-7440
MDL-Nummer MFCD00011179
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Namenshinweis nominally 20% on carbon black, HiSPEC™ 3000
Farbe Grau bis Schwarz
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN1325
Physikalische Form Pulver