Learn More
Platin auf Kohlenstoff (10 Gew.-%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum |
| CAS | 7440-06-4 |
| Summenformel | Pt |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Pt |
| InChI-Formel | InChI=1S/Pt |
| SMILES | [Pt] |
| IUPAC-Name | Platin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.08 |
| Formelmasse | 194.965 |