Learn More
IKA™ Platinbeschichtete Elektroden für ElectraSyn 2.0
Artikelnummer. 15842135 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Platinbeschichtet
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15842135 Platinbeschichtet 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15842135 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0040002852
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Set mit 2 platinbeschichteten Elektroden, geeignet für den Einsatz mit ElectraSyn 2.0
  • Platinbeschichtete Elektroden
  • Geeignet für ElectraSyn 2.0
  • Set mit 2 Stück
  • Primär zur Verwendung als Kathode für präparative organische Reaktionen oder als Gegenelektrode für CV-Erfassung.
  • CV-Experimente sollten innerhalb eines angemessenen Potenzialfensters (z. B. −2,5 bis 2,5 V) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Elektrode
Material Platinbeschichtet