Learn More
Lauda™ Platin-Widerstandsthermometer
Artikelnummer. 10261602
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10261602 250 mm 1 Stück
10271602 150 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10261602
Marke: Lauda™ ETP 009
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aus Platin. Lauda™ Platin-Widerstandsthermometer sind für die Verwendung mit der Edelstahlausführung Pt100 bis EN60751 mit Lemo-Anschluss vorgesehen.
  • Genauigkeitsklasse A
  • Lemo-Anschluss
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 60751
Temperaturbereich −200 °C bis +300 °C
Material Platin
Temperaturgenauigkeit Klasse A
Länge (metrisch) 250 mm