Learn More
Lauda™ Platin-Widerstandsthermometer
Artikelnummer. 10271602
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10271602 150 mm 1 Stück
10261602 250 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10271602
Marke: Lauda™ ETP 012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aus Platin. Lauda™ Platin-Widerstandsthermometer sind für die Verwendung mit der Edelstahlausführung Pt100 bis EN60751 mit Lemo-Anschluss vorgesehen.
  • Genauigkeitsklasse A
  • Lemo-Anschluss
Spezifikation
Temperaturbereich −200 °C bis 300 °C
Material Platin
Länge (metrisch) 150 mm