Learn More
Platin-Rhodiumfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum Rhodium foil |
| Menge | 25 x 25 mm |
| Summenformel | Pt:Rh; 80:20 wt% |
| MDL-Nummer | MFCD00198186 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Reinheit (%) | 99.9% |
| Verpackung | Tube |