Learn More
Platin-Rhodiumfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051706
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. Menge unitSize
11354767 25 x 25 mm 25 Millimeter
11345939 50 x 50 mm 1 Stück
11344767 100 x 100 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11354767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041809.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Rhodium foil
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) thick
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Rh; 90:10 wt%
Menge 25 x 25 mm
Geruch Odorless
Gewicht ≈0.62g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00198186
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%