Learn More
Platin-Rhodium-Palladium-Gaze, 80 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.076 mm (0.003 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346628
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11346628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012216.GH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum Rhodium Palladium gauze
Namenshinweis Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Pt:Rh:Pd; 90:5:5 wt%
Menge 100 x 100 mm
Netzgröße 80 Mesh
Gewicht ≈0.39g/25x25mm
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00011179
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Reinheit (%) 99.9%