Learn More
Platinstab, 6,35 mm (0,25 in.) Durchmesser, Premion™, 99,99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397397
Click to view available options
Menge:
50 mm
Packungsgröße:
50 Millimeter
Artikelnummer. 11397397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012556.DJ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7440-06-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 6-4-7440
Menge 50 mm
Reinheit (%) 99.99%