Learn More
Platin-Ruthenium-Draht, 1.5 mm (0.059 in.) Durchmesser x 150 mm (5.9 in.) Länge, hart, gerade Länge, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Platinum Ruthenium wire |
| Namenshinweis | 1.5mm (0.059 in.) dia. x 150mm (5.9 in.) length, hard straight lengths |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Pt:Ru; 95:5 wt% |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht | ≈5.48g/ea |
| Form | Draht |
| MDL-Nummer | MFCD00798552 |