Learn More
Platin-Shot, 0.1 bis 3 mm (0.004 bis 0.1 Zoll), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11356627
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11356627 5 g 5 Gramm
11346627 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11356627 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 000719.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Specifications
Chemischer Name oder Material Platinum shot
Namenshinweis 0.1 to 3mm (0.004 to 0.1 in.)
Menge 5 g
Geruch Geruchsneutral
Form Shot
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9%