Learn More
De Buyer™ Formen aus Platin-Silikon
Artikelnummer. 11983644
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
12 mm
17mm
18 mm
22mm
35 mm
35mm
36mm
Länge (metrisch):
30mm
43mm
65mm
75 mm
95 mm
300 mm
300mm
Breite (metrisch):
26mm
45 mm
175 mm
175mm
Form:
Financier
Geriffelt
Herz
Kougloff
Madeleine
Rechteckig
Tartlet
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Form Packungsgröße
11983644 35 mm 300 mm 175 mm Geriffelt 1 Stück
11963644 22mm 43mm 26mm Rechteckig 1 Stück
11993644 17mm 300mm 175mm Tartlet 1 Stück
11903654 18 mm 75 mm 45 mm Madeleine 1 Stück
11903664 36mm 30mm 175mm Kougloff 1 Stück
11983654 12 mm 95 mm 45 mm Financier 1 Stück
11933654 35mm 65mm 175mm Herz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11983644 Lieferant De Buyer™ Lieferanten-Nr. 1964.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.67 €
    21.00 € / 1 Stück
    Sparen 13.67 €
    39% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Schimmel
Material Platin-Silikon
Farbe Schwarz
Abmessungen (L x B x H) 300 x 175 x 35 mm
Höhe (metrisch) 35 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Menge 6/Packung
Form Geriffelt
Temperaturbereich (metrisch) −40 bis 280 °C
Breite (metrisch) 175 mm