Learn More
De Buyer™ Formen aus Platin-Silikon
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schimmel |
| Material | Platin-Silikon |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (L x B x H) | 95 x 45 x 12 mm |
| Höhe (metrisch) | 12 mm |
| Länge (metrisch) | 95 mm |
| Menge | 7/Packung |
| Form | Financier |
| Temperaturbereich (metrisch) | −40 bis 280 °C |
| Breite (metrisch) | 45 mm |