Learn More
De Buyer™ Formen aus Platin-Silikon
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schimmel |
| Material | Platin-Silikon |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 175 x 17 mm |
| Höhe (metrisch) | 17mm |
| Länge (metrisch) | 300mm |
| Menge | 8/Packung |
| Form | Tartlet |
| Temperaturbereich (metrisch) | –40 bis 280 °C |
| Breite (metrisch) | 175mm |