Learn More
Masterflex™ Transferschläuche, Peroxid-gehärtetes Silikon
Artikelnummer. 11785318
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
3.2 mm
4.8 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Fuß
7.50 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11785318 0.5 mm 1 Stück
15315442 3.2 mm 7.50 Meter
11700279 4.8 mm 1 Stück
15387125 16 mm 25 Fuß
4 options
Artikelnummer. 11785318
Marke: Masterflex™ 0641159
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
  • Platingehärtet, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, Druckverdichtungssatz
  • Geruchlos, ungiftig, durchscheinend
  • Der Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI.
  • Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
  • Temperaturbereich: -58 bis 446 °F (-50 bis 230 °C)
  • Sterilisierbar im Autoklav oder mit Gammabestrahlung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,020 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.5 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,083 in.
Außendurchmesser (metrisch) 2.1 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,031 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 30 psi
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Peroxidgehärtete Silikonschläuche