Learn More
Masterflex™ Transferschläuche, Peroxid-gehärtetes Silikon
Product Code. 15315442 Shop All Masterflex Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
3.2 mm
4.8 mm
16 mm
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
25 Fuß
7.50 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Innendurchmesser (metrisch) missing translation for 'unitSize'
15315442 3.2 mm 7.50 Meter
11700279 4.8 mm 1 Stück
11785318 0.5 mm 1 Stück
15387125 16 mm 25 Fuß
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 15315442 missing translation for 'mfr' Masterflex™ missing translation for 'supplierNo' 0641164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 €
    129.15 € / 7.5 Meter
    Sparen 36.85 €
    22% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
  • Platingehärtet, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, Druckverdichtungssatz
  • Geruchlos, ungiftig, durchscheinend
  • Das Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Anforderungen USP Klasse VI
  • Die Rohre werden gemäß folgender Vorgehensweise hergestellt: GMP
  • Temperaturbereich: -58 bis +446 °F (-50 bis +230 °C)
  • Sterilisierbar im Autoklav oder mit Gammabestrahlung
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,125 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,188 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,031 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 10 psi
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Peroxidgehärtete Silikonschläuche
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.