Learn More
Masterflex™ Transferschläuche, Peroxid-gehärtetes Silikon
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.5 mm
3.2 mm
4.8 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Fuß
7.50 Meter
Beschreibung
Ideal für Pharmazie, Biotechnologie, Nahrungsmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt und allgemeine Laboranwendungen
- Platingehärtet, ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, Druckverdichtungssatz
- Geruchlos, ungiftig, durchscheinend
- Der Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Anforderungen von USP-Klasse VI.
- Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
- Temperaturbereich: -58 bis 446 °F (-50 bis 230 °C)
- Sterilisierbar im Autoklav oder mit Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,250 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,813 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20.8 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7.6 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,094 in. |
| Dicke (metrisch) | 2.4 mm |
| Mehr anzeigen |