Learn More
Platinkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, Premion™, ≥99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434755
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15434755 1 Pc. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15434755
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013374.KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
CAS 6-4-7440
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈8.61g/slug
Form ≈8,61 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Pt
MDL-Nummer MFCD00011179
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
IUPAC-Name Platin
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Premion