Learn More
Platinlösung für ICP/MS 100 mg/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12937293 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12937293 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12937293 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 444 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 €
    107.14 € / 100 Milliliter
    Sparen 39.86 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platin
Verpackung Flasche
CAS 6-6-7440
Konzentration 100 mg/l
Solvent or Matrix Salpetersäure
Menge 100 ml