missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Platinum Standard: Pt @ 10000 μg/mL in 20% HCl, VHG™

Artikelnummer. 17913726
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17913726

Marke: VHG Labs VHGTPTH250

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Platinum Standard: Pt @ 10000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Platinum
CAS 6-4-7440
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Platinum
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Pt
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Pt
InChI-Formel InChI=1S/Pt
SMILES [Pt]
IUPAC-Name platinum
Solvent or Matrix Dilute HCl
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
Menge 250 mL
Formelmasse 194.965 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt