Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Amplification Master Mix with Primer Mix
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mastermix enthält Platinum SuperFi™ DNA-Polymerase in Kombination mit einem proprietären Reaktionspuffer, der alle notwendigen Komponenten für eine effiziente Bibliotheks-Amplifikation mit minimaler Verzerrung und überlegener Genauigkeit enthält.
Merkmalen sind u. a.:
- Hohe Genauigkeit – Minimale Fehlerraten, ähnlich wie bei PCR-freien Methoden
- Hohe Effizienz – Hohe Ausbeuten aus winzigen Eingangsmengen
- Minimale Verzerrung – Gleichmäßige Verstärkung, unabhängig vom GC-Gehalt
- Im Lieferumfang ist ein 10X Primermix enthalten, der auf die P5- und P7-Regionen von Illumina Adaptern zielt. Der Mastermix wird mit einem inerten blauen Farbstoff ergänzt, während der Primermix einen gelben Farbstoff enthält. Durch das Mischen beider Komponenten in einer PCR-Reaktion wird die endgültige PCR-Lösung grün. Dies ist eine visuelle Hilfe bei der Pipettierung und trägt dazu bei, das Risiko für Pipettierfehler während des Reaktionsaufbaus zu verringern.
- Platinum SuperFi™ DNA-Polymerase weist sowohl 5’- bis 3’-Polymerase- als auch 3’- bis 5’-Exonuklease(Proofreading)-Aktivitäten auf, jedoch keine 5’- bis 3’-Exonuklease-Aktivität. Die außergewöhnlich starke Proofreading-Aktivität gewährleistet die Verstärkung von NGS-Bibliotheken mit höchster Sequenzgenauigkeit, wodurch sich NGS-Fehlerraten ähnlich wie bei PCR-freien Methoden ergeben
- Der proprietäre Reaktionspuffer enthält alle erforderlichen PCR-Komponenten und Additive, um eine effiziente und gleichmäßige Verstärkung der Bibliothek unabhängig vom GC-Gehalt zu ermöglichen und so die Abdeckung von GC- und AT-reichen Sequenzen und anderen komplexen Regionen zu verbessern. Dank der hohen Verstärkungseffizienz kann die gewünschte Ausbeute mit weniger Zyklen erreicht werden
- Die Platin-Hot-start-Technologie hemmt die DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und ermöglicht so den Reaktionsaufbau und die Lagerung von vorgefertigten PCR-Reaktionen bis zu 24 Stunden lang vor der PCR.
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | • 1 x 1,25 ml Collibri Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix (2X) • 1 x 500 µl Primermix Bei –20 °C lagern. |
| Probentyp | DNA, RNA |
| Wiedergabetreue (vs. Taq) | ≥100 |
| GC-reiche PCR-Leistung | Hoch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Hot-Start | Integrierter Heißstart |
| Anzahl Reaktionen | 50 |
| Überhang | Stumpf |
| Produktlinie | Collibri |
| Produkttyp | Master Mix zur Bibliotheksammplifikation |
| Show More |