Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Amplification Master Mix with Primer Mix
Artikelnummer. p-8772009 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
50
250
Packungsgröße:
50 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
15980523 50 50 Reaktionen
15990523 250 50 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15980523 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A38540050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Invitrogen™ Platinum SuperFi Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix ist eine gebrauchsfertige Lösung für die Amplifikation von Next-Generation-Sequenzierungs(NGS)-Bibliotheken.
Mastermix enthält Platinum SuperFi™ DNA-Polymerase in Kombination mit einem proprietären Reaktionspuffer, der alle notwendigen Komponenten für eine effiziente Bibliotheks-Amplifikation mit minimaler Verzerrung und überlegener Genauigkeit enthält.
 Merkmalen sind u. a.:
  • Hohe Genauigkeit – Minimale Fehlerraten, ähnlich wie bei PCR-freien Methoden
  • Hohe Effizienz – Hohe Ausbeuten aus winzigen Eingangsmengen
  • Minimale Verzerrung – Gleichmäßige Verstärkung, unabhängig vom GC-Gehalt
  • Im Lieferumfang ist ein 10X Primermix enthalten, der auf die P5- und P7-Regionen von Illumina Adaptern zielt. Der Mastermix wird mit einem inerten blauen Farbstoff ergänzt, während der Primermix einen gelben Farbstoff enthält. Durch das Mischen beider Komponenten in einer PCR-Reaktion wird die endgültige PCR-Lösung grün. Dies ist eine visuelle Hilfe bei der Pipettierung und trägt dazu bei, das Risiko für Pipettierfehler während des Reaktionsaufbaus zu verringern.
  • Platinum SuperFi™ DNA-Polymerase weist sowohl 5’- bis 3’-Polymerase- als auch 3’- bis 5’-Exonuklease(Proofreading)-Aktivitäten auf, jedoch keine 5’- bis 3’-Exonuklease-Aktivität. Die außergewöhnlich starke Proofreading-Aktivität gewährleistet die Verstärkung von NGS-Bibliotheken mit höchster Sequenzgenauigkeit, wodurch sich NGS-Fehlerraten ähnlich wie bei PCR-freien Methoden ergeben
  • Der proprietäre Reaktionspuffer enthält alle erforderlichen PCR-Komponenten und Additive, um eine effiziente und gleichmäßige Verstärkung der Bibliothek unabhängig vom GC-Gehalt zu ermöglichen und so die Abdeckung von GC- und AT-reichen Sequenzen und anderen komplexen Regionen zu verbessern. Dank der hohen Verstärkungseffizienz kann die gewünschte Ausbeute mit weniger Zyklen erreicht werden
  • Die Platin-Hot-start-Technologie hemmt die DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und ermöglicht so den Reaktionsaufbau und die Lagerung von vorgefertigten PCR-Reaktionen bis zu 24 Stunden lang vor der PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung • 1 x 1,25 ml Collibri Bibliotheks-Amplifikations-Mastermix (2X)
• 1 x 500 µl Primermix
Bei –20 °C lagern.
Probentyp DNA, RNA
Wiedergabetreue (vs. Taq) ≥100
GC-reiche PCR-Leistung Hoch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 50
Überhang Stumpf
Produktlinie Collibri
Produkttyp Master Mix zur Bibliotheksammplifikation
Menge 50 reactions
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Versandbedingung Trockeneis
Prüfzeit Standard
Form Flüssig