Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ U Multiplex Master Mix
Click to view available options
Anzahl Proben:
24 Präp.
96 Präp.
Packungsgröße:
24 Reaktionen
96 Reaktionen
Beschreibung
- Entwickelt zur Synthese mehrerer benutzerdefinierter Amplicons für die weitere Verwendung in der Sequenzierung der nächsten Generation
- Der gebrauchsfertige 4X-Master-Mix enthält uracil-tolerante High-Fidelity DNA-Polymerase mit allen erforderlichen Pufferkomponenten und dNTPs für eine effiziente zielgerichtete Amplifikation
- Optimiert für PCR mit hohem Multiplex
- Ermöglicht eine schnelle, effiziente und robuste Amplifikation
- Bietet hohe Erträge
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Konzentration | 4X |
| Inhalt und Lagerung | Bei -25 °C–15 °C lagern |
| Enzym | Platinum™ SuperFi™ U DNA-Polymerase |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung von Sars-Covid-2 |
| Anzahl Reaktionen | 24 Aufreinigungen |
| Anzahl Proben | 24 Präp. |
| Produktlinie | Collibri |
| Produkttyp | Master Mix |
| Menge | 24 reactions |
| Mehr anzeigen |