Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq Green Hot Start DNA Polymerase
Artikelnummer. 15420574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
600 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420574 600 Reaktionen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15420574 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11966034
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase ist eine praktische, zuverlässige und thermostabile Heißstart-DNA-Polymerase für PCR-Anwendungen, die eine höhere Spezifität als die Taq DNA-Polymerase bietet.
Invitrogen™ Platinum ™ Taq DNA-Polymerase ist eine einfach anzuwendende und zuverlässige, thermostabile Heißstart-DNA-Polymerase für die PCR, die im Vergleich zu Taq DNA-Polymerase verbesserte Spezifität bietet.
Platinum Taq Green Heißstart DNA-Polymerase bietet Platinum Taq DNA-Polymerase mit einem 10X Green PCR-Puffer. Der 10X Green PCR-Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Elektrophorese-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel.
Merkmale von Platinum Taq Green Heißstart DNA-Polymerase:
  • Hohe Spezifität und erhöhte Ausbeute mit antikörpervermittelter Heißstart-PCR
  • Komfortabler Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
  • Direkte Gelbeladung mit grünem PCR-Puffer
  • Vielseitige Formulierung für eine breite Palette an Amplikonen
Über Platinum Taq DNA-Polymerase
Platinum Taq DNA-Polymerase ist eine rekombinante Taq DNA-Polymerase, die mit proprietären Antikörpern komplex ist, welche die Enzymaktivität bei Raumtemperatur hemmen und die unspezifische Zielamplifikation bei niedrigeren Temperaturen reduzieren. Die Polymerase wird beim Start der PCR temperaturabhängig (bei 94 °C) aktiviert. Nach der Dissoziation von den Antikörpern gewinnt die Taq DNA-Polymerase ihre volle Aktivität zurück. Genau wie bei der Taq DNA-Polymerase hat die Platinum Taq DNA-Polymerase eine matrizenunabhängige Terminal-Transferase-Aktivität, durch die ein 3'-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'→3'-Exonuklease-Aktivität (jedoch keine 3'→5‘-Exonuklease-Aktivität).
Platinum Taq Green Heißstart DNA-Polymerase
Platinum Taq Green Heißstart DNA-Polymerase wird mit dem optionalen KB Extender geliefert, um eine größere Vielseitigkeit bei PCR-Assays mit langen, GC-reichen oder problematischen Amplikonen zu erzielen. Der grüne PCR-Puffer, der mit Platinum Taq DNA-Polymerase verwendet wird, ermöglicht die direkte Gelbeladung von PCR-Produkten. Die Farbstoffe im grünen Puffer inhibieren die PCR nicht und sind mit Downstream-Applikationen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel. Verwenden Sie Platinum Taq Green Heißstart DNA-Polymerase für die Amplifikation von DNA komplexer Genom-, Virus- und Plasmid-Templates sowie in der RT-PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jedes Packung enthält:
• 120 μl Platinum Taq DNA-Polymerase
• 3 x 1,25 ml 10x Green PCR-Puffer, -Mg
• 1,25 ml 50 mM Magnesiumchlorid
• 1,25 ml KB Extender
Lagerung bei -20 °C in einem nicht frostfreien Gefrierschrank.
GC-Rich PCR Performance Niedrig
Polymerase Platinum Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Menge 600 Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis
Wiedergabetreue (vs. Taq) 1 X
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 600 Reaktionen
Überhang 3'-A
Reaktionsformat Separate Komponenten
Größe (Endprodukt) 5 kb oder weniger