Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase
Artikelnummer. 15410574 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
120 Reaktionen
300 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15410574
Marke: Invitrogen™ 11966026
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase ist eine praktische und zuverlässige thermostabile Heißstart-DNA-Polymerase für die PCR, die im Vergleich zu Taq DNA-Polymerase eine verbesserte Spezifität bietet.
Invitrogen™ Platinum ™ Taq DNA-Polymerase ist eine einfach anzuwendende und zuverlässige, thermostabile Heißstart-DNA-Polymerase für die PCR, die im Vergleich zu Taq DNA-Polymerase verbesserte Spezifität bietet.
Platinum Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase bietet Platinum Taq DNA-Polymerase mit einem 10x Green PCR-Puffer. Der 10x Green PCR-Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe und bietet den Komfort einer direkten Gelbeladung von PCR-Produkten.
Merkmale der Platinum Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase:
  • Hohe Spezifität und erhöhte Ausbeute mit antikörpervermittelter Heißstart-PCR
  • Komfortabler Reaktionsaufbau bei Raumtemperatur
  • Direkte Gelbeladung mit grünem PCR-Puffer
  • Vielseitige Formulierung für eine breite Palette an Amplikonen
Platinum Taq DNA-Polymerase
Platinum Taq DNA Polymerase ist eine rekombinante Taq DNA-Polymerase, die mit proprietären Antikörpern komplex ist, welche die Enzymaktivität bei Raumtemperatur hemmen und die unspezifische Zielamplifikation bei niedrigeren Temperaturen reduzieren. Die Polymerase wird beim Start der PCR temperaturabhängig (bei 94 °C) aktiviert. Nach der Dissoziation von den Antikörpern gewinnt die Taq DNA-Polymerase ihre volle Aktivität zurück. Genau wie die Taq DNA-Polymerase besitzt die Platinum Taq DNA-Polymerase eine matrizenunabhängige Terminal-Transferase-Aktivität, durch die ein 3'-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'→3'-Exonuklease-Aktivität (jedoch keine 3'→5‘-Exonuklease-Aktivität).
Anwendungsbereiche der Platinum Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase
Platinum Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase wird mit dem optionalen KB Extender geliefert, um eine größere Vielseitigkeit bei PCR-Assays mit langen, GC-reichen oder problematischen Amplikonen zu erreichen. Der grüne PCR-Puffer, der mit Platinum Taq DNA-Polymerase verwendet wird, ermöglicht die direkte Gelbeladung von PCR-Produkten. Die Farbstoffe im grünen Puffer inhibieren die PCR nicht und sind mit Downstream-Applikationen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdau kompatibel. Verwenden Sie Platinum Taq Green Heißstart-DNA-Polymerase für die Amplifikation von DNA komplexer Genom-, Virus- und Plasmid-Templates sowie in der RT-PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C in einem Tiefkühlgerät ohne Abtauautomatik lagern.
Menge 300 Reaktionen
Überhang 3'-A
Enthält Jedes Packung enthält: 60 µL Platinum Taq DNA Polymerase; 2 x 1.25 ml 10x Green PCR-Puffer, -Mg; 1.25 ml 50 mM Magnesiumchlorid; 1.25 ml KB-Extender