Learn More
Platindraht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 m
25 m
100 m
Packungsgröße:
100 Meter
25 Meter
5 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11381388 25 m 25 Meter
11361388 5 m 5 Meter
11371388 100 m 100 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010292.G9
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Ca. .0.01 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Aussehen Silvery white wire
Menge 25 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Draht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser