Learn More
Platindraht, 0.5 mm (0.02 in.) Durchmesser, gebunden, 99.95 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 cm
Packungsgröße:
500 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 6-4-7440 |
| Menge | 500 cm |
| Reinheit (%) | 99.95% |