Learn More
Platindraht, 1.5 mm (0.059 Zoll) Durchmesser, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824883
Click to view available options
Menge:
2 cm
10 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
2 Zentimeter
Artikelnummer. 11392248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013153.BP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. .37.9 g/m, Härte: wie gezogen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6-4-7440
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Platinum
Farbe Weiß
Namenshinweis Hard
Aussehen Silvery white wire
Menge 2 cm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Form Draht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser