Learn More
Platindraht, 1,5 mm (0,059 Zoll) Durchmesser, hart, 99,95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372248
Click to view available options
Menge:
50 cm
Packungsgröße:
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11372248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013153.BW
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7440-06-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 6-4-7440
Menge 50 cm
Reinheit (%) 99.95%