Learn More
S Murray and Co™ Platindrahthalterung
Artikelnummer. 12794406
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Aluminium-Legierung
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
12794406 Aluminium-Legierung 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12794406 Lieferant S Murray and Co™ Lieferanten-Nr. L112/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.80 €
    13.21 € / 5 Stück
    Sparen 6.59 €
    33% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Dieser Drahthalter eignen sich für Impfdrähte oder Platindrähte bis zu einem Durchmesser von 0.56 mm. S Murray™ Platin-Drahthalter sind bei normaler Verwendung vollständig sicher und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.
  • 200 mm
  • 10er-Packung
Spezifikation
Länge (metrisch) 200 mm
Material Aluminium-Legierung
Produkttyp Drahthalter