Learn More
CPC Colder Products Company™ Schnellkupplungen aus Kunststoff aus der PLC Serie
Artikelnummer. 11900528
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
1/4 NPT Kupplungskörper ohne Ventil
1/4 Schlauchanschluss, ohne Ventil, Kupplungsgehäuse für Pultmontage
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
11900528 1/4 Schlauchanschluss, ohne Ventil, Kupplungsgehäuse für Pultmontage 1 Stück
11919435 1/4 NPT Kupplungskörper ohne Ventil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.
Artikelnummer. 11900528 Lieferant CPC Colder Products Company™ Lieferanten-Nr. 0636455
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.
Hergestellt aus Polypropylen. Die CPC Colder Products Company™ Schnellverbindungsstücke aus Kunststoff der PLC-Serie ersetzen sperrige und schwere Kugelhülsenkupplungen bei einer Vielzahl von Anwendungen. Die effiziente Bauweise ermöglicht einen hohen Durchfluss und wenige Auslaufen.
  • Polypropylen
  • EPD-O-Ring
  • Interne Abschlüsse
  • Chemisch beständig und sterilisierbar durch Gammabestrahlung
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Einhändiges Verbinden/Trennen
Spezifikation
Beschreibung Steckverbinder
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Zur Verwendung mit 9.6 mm Innendurchm.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Sterilität Steril
Sterilisationsmethode Gamma: Bis zu 50 kGY Bestrahlung.
Farbe Mandel
Maximaler Druck 120 psi, 8,3 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Produkttyp 1/4 Schlauchanschluss, ohne Ventil, Kupplungsgehäuse für Pultmontage