Learn More
CPC Colder Products Company™ Schnellkupplungen aus Kunststoff aus der PLC Serie
Beschreibung
- Polypropylen
- EPD-O-Ring
- Interne Abschlüsse
- Chemisch beständig und sterilisierbar durch Gammabestrahlung
- Gute chemische Beständigkeit
- Einhändiges Verbinden/Trennen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Steckbuchse |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Zur Verwendung mit | Steckbuchse |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Sterilität | Steril |
| Sterilisationsmethode | Gamma: Bis zu 50 kGy Bestrahlung |
| Gewindegröße | 1/4 Zoll |
| Mehr anzeigen |