Learn More
PLCB3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16826405 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16826405 150 μL 150 Mikroliter
16836405 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16826405
Marke: Proteintech 511391AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
PLCB3 encodes a member of the phosphoinositide phospholipase C beta enzyme family that catalyze the production of the secondary messengers diacylglycerol and inositol 1,4,5-triphosphate from phosphatidylinositol in G-protein-linked receptor-mediated signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Antigen PLCB3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen PLCB3
Gen-Zugriffsnummer Q01970
Gen-Alias Phospholipase C beta 3, PLC beta 3, PLCB3
Gensymbole PLCB3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5331
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG