Learn More
Olympus™ PLCN 100XO00X Plan C achromatisches Objektiv (Ölimersion)
Artikelnummer. 15431495
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
Gehäuse 100X
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung
15431495 Gehäuse 100X
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15431495 Lieferant Olympus™ Lieferanten-Nr. N4239400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.85 €
    444.39 € / 1 Stück
    Sparen 186.46 €
    29% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Korrigiert für flache, sphärische und chromatische Aberration.
  • Korrigiert für axiale chromatische Aberration.
  • Korrigiert für sphärische Aberration.
  • Korrigiert für Ebenheit des Feldes.
Spezifikation
Typ Ölimmersion, Plan C-Achromat
Anschlusstypen RMS-Gewinde
Beschreibung Feldzahl: 22
Fokusabstand Arbeitsabstand:0,13 mm
Vergrößerungsleistung Gehäuse 100X
Numerische Apertur 1,25