Learn More
PLCXD2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18611701 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18611701 0.1 mL 0.10 Milliliter
18665001 0.02 mL 0.02 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18611701 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2933880.1ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
PLCXD2 Polyclonal antibody specifically detects PLCXD2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PLCXD2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias Phosphatidylinositol-Specific Phospholipase C, X Domain Containing 2, PI-PLC X Domain-Containing Protein 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-305 of human PLCXD2 (NP_001172035.1). MLAVRKARRKLRMGTICSPNPSGTKTSSEVCNADWMASLPPHLHNLPLSNLAIPGSHDSFSYWVDEKSPVGPDQTQAIKRLARISLVKKLMKKWSVTQNLTFREQLEAGIRYFDLRVSSKPGDADQEIYFIHGLFGIKVWDGLMEIDSFLTQHPQEIIFLDFNHFYAMDETHHKCLVLRIQEAFGNKLCPACSVESLTLRTLWEKNCQVLIFYHCPFYKQYPFLWPGKKIPAPWANTTSVRKLILFLETTLSERASRGSFHVSQAILTPRVKTIARGLVGGLKNTLVHSNRWNSHGPSLLSQERS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 257068
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG