missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLCXD2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18665001 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18665001 0.02 mL 0.02 Milliliter
18611701 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18665001 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2933880.02ml

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PLCXD2 Polyclonal antibody specifically detects PLCXD2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PLCXD2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias Phosphatidylinositol-Specific Phospholipase C, X Domain Containing 2, PI-PLC X Domain-Containing Protein 2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-305 of human PLCXD2 (NP_001172035.1). MLAVRKARRKLRMGTICSPNPSGTKTSSEVCNADWMASLPPHLHNLPLSNLAIPGSHDSFSYWVDEKSPVGPDQTQAIKRLARISLVKKLMKKWSVTQNLTFREQLEAGIRYFDLRVSSKPGDADQEIYFIHGLFGIKVWDGLMEIDSFLTQHPQEIIFLDFNHFYAMDETHHKCLVLRIQEAFGNKLCPACSVESLTLRTLWEKNCQVLIFYHCPFYKQYPFLWPGKKIPAPWANTTSVRKLILFLETTLSERASRGSFHVSQAILTPRVKTIARGLVGGLKNTLVHSNRWNSHGPSLLSQERS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 257068
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.