Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
PLD3/Phospholipase D3 Polyclonal antibody specifically detects PLD3/Phospholipase D3 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | PLD3/Phospholipase D3 |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 532 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Choline phosphatase 3, EC 3.1.4, EC 3.1.4.4, HindIII K4L homolog, Hu-K4, HUK4, Phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase D3, phospholipase D family, member 3, phospholipase D3, PLD 3 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 279-490 of human PLD3/Phospholipase D3 (NP_001026866).,, Sequence:, MEICLNGTPALAYLASAPPPLCPSGRTPDLKALLNVVDNARSFIYVAVMNYLPTLEFSHPHRFWPAIDDGLRRATYERGVKVRLLISCWGHSEPSMRAFLLSLAALRDNHTHSDIQVKLFVVPADEAQARIPYARVNHNKYMVTERATYIGTSNWSGNYFTETAGTSLLVTQNGRGGLRSQLEAIFLRDWDSPYSHDLDTSADSVGNACRLL |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?