Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ M3 Gefaltete Gesichtsmaske mit Ohrschlaufen – 23 cm breit (Art.-Nr. 62451), 500 Gesichtsmasken.
Kimtech™ M3 Reinraum-Masken bieten verbesserten Prozessschutz und Komfort in Reinraumumgebungen nach ISO 3 oder höher und werden mit technischen Informationen zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften geliefert.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 62451
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Kimtech™ M3 Reinraum-Masken bieten verbesserten Prozessschutz und Komfort in Reinraumumgebungen nach ISO 3 oder höher und werden mit technischen Informationen zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften geliefert. Sie bieten folgende Vorteile: Verwendung in Reinraumumgebungen nach ISO 3 oder höher; stark verbesserter Prozessschutz und Reduzierung des Kontaminationsrisikos; erhöhter Komfort mit flexibler Passform im Vergleich zu herkömmlichen gefalteten Masken. Hergestellt in einem von der FDA zugelassenen Werk. Erhältlich als: weiß, gefaltet, 23cm, nicht sterile Maske mit Ohrschlaufen; silikon- und latexfrei. 10 Etuis x 50 nicht ster. Univ.-Gesichtsmasken m. Ohrschl., gefaltet, weiß, 23 cm (insg. 500 Stück)
- Kimtech™ M3 gefaltete Gesichtsmaske mit Ohrschlaufen 62451, weiß, 23 cm (B), 10x50 Masken (insgesamt 500 Stück)
- Ausgezeichnete Partikel- und Bakterienfiltration zur Vermeidung von Kontamination.
- Fusselarme Polyethylen-Beschichtung auf der Außenseite.
- Latex- und silikonfrei.
- Geeignet für die Verwendung in Reinraumumgebunden nach ISO 3 oder höher.
Spezifikation
Gesichtsmaske | |
PET (Polyethylen-Terephthalat) | |
62451 | |
Ohrbügel |
Weiß | |
Nicht steril | |
Class 1 (ISO 3) | |
230 mm |