missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Pleckstrin 2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15789490 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15789490 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15789490 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA551538

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: ISLSTVELSG TVVKQGYLAK QGHKRKNWKV RRFVLRKDPA FLHYYDPSKE ENRPVGGFSL RGSLVSALED NGVPTGVKGN VQGNLFKVIT KDDTHYYIQA SSKAERAEWI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 98%, Rat - 95%.

Pleckstrin 2 may help orchestrate cytoskeletal arrangement and contribute to lamellipodia formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Pleckstrin 2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.05 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Plek2
Gen-Zugriffsnummer Q9NYT0
Gen-Alias pleckstrin 2; pleckstrin 2 homolog; pleckstrin-2; PLEK2
Gensymbole Plek2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human Pleckstrin 2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-89008).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26499
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.