Learn More
Karl Hecht™ Plexiglas™ Gestell
Beschreibung
- Fasst bis zu 12 Mikroobjektträger
- Hält Objektträger in vertikaler Lage
- Mikroskopie und Färbezubehör
Spezifikation
Spezifikation
| Objektträgerkapazität | 12 Mikroskopobjektträger |
| Farbe | Weiß |
| Gerät fasst | Bis zu 12 Mikroobjektträger |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroskopie und Färbung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskopie und Färbung |
| Material | Plexiglas |